5-(4-Methylphenyl)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4-Methylphenyl)furan-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-5-(4-methylphenyl)furan, 4-(5-Carboxyfur-2-yl)toluene, 5-(p-Tolyl)furan-2-carboxylic acid
OR7577-1G
APOSOR7577-1GEA
58.2
EUR
APOSOR7577-1G
5-(4-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methylphenyl)-2-furoic acid
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,206 g/mol Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00448781 CAS-Nummer: 52938-98-4 |