4-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7585-100MG
APOSOR7585-100MGEA 241 EUR
APOSOR7585-100MG
4-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
4-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NS·ClH
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00136945
CAS-Nummer: 1172363-16-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III