1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7588-10G
OR7588-100G
OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA
161
EUR
APOSOR7588-10G
APOSOR7588-100G
APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formel:
C₄H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051519 CAS-Nummer: 1190-92-7 |