2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7590-1G
APOSOR7590-1GEA
227
EUR
APOSOR7590-1G
2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₈OS Molecular Weight: 188,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039149 CAS-Nummer: 99902-03-1 |