3-(Thien-3-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Carboxyphenyl)thiophene
OR7594-1G
APOSOR7594-1GEA 116 EUR
APOSOR7594-1G
3-(Thien-3-yl)benzoic acid 97%
3-(Thien-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂S
Molecular Weight: 204,245 g/mol
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039153
CAS-Nummer: 20608-89-3