Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA
91.5
EUR
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659034 CAS-Nummer: 67625-37-0 |