BRN 0043822
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7600T-1G
APOSOR7600T-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7600T-1G
BRN 0043822
BRN 0043822
Formel: C₁₉H₂₆O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269929
CAS-Nummer: 18685-18-2