4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxyphenylamidin Hydrochlorid, 4-Hydroxybenzoesäureamidin Hydrochlorid
OR7609-1G
APOSOR7609-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7609-1G
4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid 95+%
4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClN₂O Molecular Weight: 172,61 g/mol Schmelzpunkt: 223…226 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136405 CAS-Nummer: 38148-63-9 |