Methyl (4-hydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7610-1G
APOSOR7610-1GEA
165
EUR
APOSOR7610-1G
Methyl (4-hydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (4-hydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Formel:
C₇H₈N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185401 CAS-Nummer: 79361-42-5 |