2-Hydroxyisonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyano-2-hydroxypyridine, 4-Cyano-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxypyridine-4-carbonitrile
OR7613-250MG
APOSOR7613-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7613-250MG
2-Hydroxyisonicotinonitrile
2-Hydroxyisonicotinonitrile
Formel: C₆H₄N₂O
Molecular Weight: 120,109 g/mol
Schmelzpunkt: 285…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037920
CAS-Nummer: 95891-29-5