2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7621-1G
APOSOR7621-1GEA 0 EUR
APOSOR7621-1G
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261895
CAS-Nummer: 709648-68-0