2-(4-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7635-1G
APOSOR7635-1GEA
63.8
EUR
APOSOR7635-1G
2-(4-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(4-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Formel:
C₉H₇ClO₃ Molecular Weight: 198,61 g/mol Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426063 CAS-Nummer: 849021-40-5 |