1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7637-1G
OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA
29
EUR
APOSOR7637-1G
APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁NO Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00745294 CAS-Nummer: 38292-40-9 |