2-Amino-4-phenylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR7650-1G
APOSOR7650-1GEA
72.5
EUR
APOSOR7650-1G
2-Amino-4-phenylpyrimidine
2-Amino-4-phenylpyrimidine
Formel:
C₁₀H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094706 CAS-Nummer: 2305-87-5 |