2'-Chloracetanilid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Chlorphenyl)acetamid
OR7655-5G
APOSOR7655-5GEA
21.9
EUR
APOSOR7655-5G
2'-Chloracetanilid 98+%
2'-Chloracetanilid
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,61 g/mol Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045169 CAS-Nummer: 533-17-5 |