4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7658-1G
OR7658-25G
OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA
23.4
EUR
APOSOR7658-1G
APOSOR7658-25G
APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Schmelzpunkt: 77…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082593 CAS-Nummer: 32857-63-9 EINECS: 251-264-0 |