4-Phenyl[1,3,5]triazine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7661-1G
APOSOR7661-1GEA
173
EUR
APOSOR7661-1G
4-Phenyl[1,3,5]triazine-2-thiol
4-Phenyl[1,3,5]triazine-2-thiol
Formel:
C₉H₇N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702439 CAS-Nummer: 1000018-63-2 |