1-Benzyl-1,4-diazepan-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzylhomopiperazin-5-one
OR7666-1G
APOSOR7666-1GEA
23.2
EUR
APOSOR7666-1G
1-Benzyl-1,4-diazepan-5-one
1-Benzyl-1,4-diazepan-5-one
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O Molecular Weight: 204,2700 g/mol Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00225259 CAS-Nummer: 55186-89-5 |