5-(3-Chlorphenyl)oxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 0 EUR
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorphenyl)oxazol 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084974
CAS-Nummer: 89808-76-4