2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzoic acid, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7680-1G
APOSOR7680-1GEA 116 EUR
APOSOR7680-1G
2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzoic acid, technische Qualität
2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₄S
Schmelzpunkt: 242…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037927
CAS-Nummer: 393085-45-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR