3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7692-10G
OR7692-25G
OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA
408
EUR
APOSOR7692-10G
APOSOR7692-25G
APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 97%
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈OS Molecular Weight: 176.24 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052307 CAS-Nummer: 22053-74-3 |