tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected, 3-(Aminomethyl)-1-N-Boc-aniline
OR7705-1G
APOSOR7705-1GEA
50.9
EUR
APOSOR7705-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222,29 g/mol Siedepunkt: 135…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01317790 CAS-Nummer: 205318-52-1 |