2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-(tert-butyl)-1H-indole
OR7706-1G
APOSOR7706-1GEA 203 EUR
APOSOR7706-1G
2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine 95+%
2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine
Formel: C₁₂H₁₆N₂
Molecular Weight: 188,27 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04037904
CAS-Nummer: 682357-49-9