2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7709-5G
OR7709-100G
OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA
29
EUR
APOSOR7709-5G
APOSOR7709-100G
APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formel:
C₄H₈Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 195…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115823 CAS-Nummer: 13338-49-3 |