1-[2-Chloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7711-1G
APOSOR7711-1GEA 112 EUR
APOSOR7711-1G
1-[2-Chloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
1-[2-Chloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₇ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037928
CAS-Nummer: 849035-65-0