2,3,5-Trichlorpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3,5-TCP

OR7714-500G
APOSOR7714-500GEA 133 EUR
APOSOR7714-500G
2,3,5-Trichlorpyridin 97%
2,3,5-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.44 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043007
CAS-Nummer: 16063-70-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR