1-(2,6-Dimethoxybenzyl)-N-methylpiperidine-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7725-1G
APOSOR7725-1GEA
317
EUR
APOSOR7725-1G
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)-N-methylpiperidine-4-amine 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)-N-methylpiperidine-4-amine
Formel:
C₁₅H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 264,37 g/mol Schmelzpunkt: 58…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319290 CAS-Nummer: 397245-00-0 |