5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7730-1G
APOSOR7730-1GEA 0 EUR
APOSOR7730-1G
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₉BrN₂
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099486
CAS-Nummer: 26163-07-5