2-Amino-4-methylthiazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methylthiazol-2-ylamin

OR7736-5G
APOSOR7736-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7736-5G
2-Amino-4-methylthiazol
2-Amino-4-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005329
CAS-Nummer: 1603-91-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR