3-Chlor-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chlor-1H-indazol
OR7740-5G
APOSOR7740-5GEA
121
EUR
APOSOR7740-5G
3-Chlor-1H-indazol 95+%
3-Chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,58 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067527 CAS-Nummer: 29110-74-5 |