3-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid, 3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid

OR7760-10G
APOSOR7760-10GEA 21.9 EUR
APOSOR7760-10G
3-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
Molecular Weight: 223,5 g/mol
Schmelzpunkt: 225…231 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012933
CAS-Nummer: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR