4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7765-1G
APOSOR7765-1GEA 314 EUR
APOSOR7765-1G
4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine
4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00023198
CAS-Nummer: 5453-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR