3,5-Dimethyl-4-iodisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR7771-100G
APOSOR7771-100GEA
91.5
EUR
APOSOR7771-100G
3,5-Dimethyl-4-iodisoxazol
3,5-Dimethyl-4-iodoisoxazole
Formel:
C₅H₆INO Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173743 CAS-Nummer: 10557-85-4 |