5-Bromo-1,3-dimethyluracil 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 5-Bromo-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR7780-1G
APOSOR7780-1GEA
71.3
EUR
APOSOR7780-1G
5-Bromo-1,3-dimethyluracil 95+%
5-Bromo-1,3-dimethyluracil
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 219,036 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191846 CAS-Nummer: 7033-39-8 |