1-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-(4-methylsulphonylphenyl)ethane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Methoxyethyl)-alpha-methyl-4-(methylsulphonyl)benzylamine
OR7787-1G
APOSOR7787-1GEA
84.1
EUR
APOSOR7787-1G
1-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-(4-methylsulphonylphenyl)ethane 95+%
1-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-(4-methylsulphonylphenyl)ethane
Formel:
C₁₂H₁₉NO₃S Molecular Weight: 257,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203232 CAS-Nummer: 849924-92-1 |