1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-1,4-diazepane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]homopiperazine
OR7795-1G
APOSOR7795-1GEA
285
EUR
APOSOR7795-1G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-1,4-diazepane 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-1,4-diazepane
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₄S Molecular Weight: 299,35 g/mol Schmelzpunkt: 136…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037963 CAS-Nummer: 849035-89-8 |