2-Bromo-5-methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]anisole, (2-Bromo-5-methoxyphenyl)-N,N-dimethylmethylamine
OR7801-1G
APOSOR7801-1GEA
58.2
EUR
APOSOR7801-1G
2-Bromo-5-methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
2-Bromo-5-methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO Molecular Weight: 244,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657799 CAS-Nummer: 10126-37-1 |