4-[(Benzyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzylglycerol-2,3-carbonate, 4-[(Benzyloxy)methyl]-2-oxo-1,3-dioxolane
OR7801T-1G
APOSOR7801T-1GEA
139
EUR
APOSOR7801T-1G
4-[(Benzyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
4-[(Benzyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,211 g/mol Siedepunkt: 165 °C (0,8 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00269930 CAS-Nummer: 949-97-3 |