4-Brom-2-chlortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene

OR7803-5G
APOSOR7803-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7803-5G
4-Brom-2-chlortoluol 98%
4-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060651
CAS-Nummer: 89794-02-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR