4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 142 EUR
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037972
CAS-Nummer: 114474-26-9