2-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyrazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[3-(1,4-Diazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine, 5-(Piperidin-4-yl)-3-(pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR7807-250MG
APOSOR7807-250MGEA
92.8
EUR
APOSOR7807-250MG
2-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyrazine 95+%
2-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyrazine
Formel:
C₁₁H₁₃N₅O Molecular Weight: 231,254 g/mol Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426077 CAS-Nummer: 849925-00-4 |