4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline

OR7811-250MG
APOSOR7811-250MGEA 116 EUR
APOSOR7811-250MG
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formel: C₁₇H₁₂N₄
Molecular Weight: 272.31 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00800758
CAS-Nummer: 396129-53-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR