1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7826-1G
APOSOR7826-1GEA
169
EUR
APOSOR7826-1G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₂BrN₃O₂ Molecular Weight: 286.14 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426070 CAS-Nummer: 799283-92-4 |