4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7829-5G
APOSOR7829-5GEA 97.3 EUR
APOSOR7829-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 209…212 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037901
CAS-Nummer: 20576-82-3