3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-propanoic acid
OR7838-250MG
APOSOR7838-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR7838-250MG
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03102298
CAS-Nummer: 215057-28-6