3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7839-1G
APOSOR7839-1GEA 58 EUR
APOSOR7839-1G
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03002828
CAS-Nummer: 203505-84-4