(Methylsulfonyl)methansulfonsäurechlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7845-1G
APOSOR7845-1GEA 176 EUR
APOSOR7845-1G
(Methylsulfonyl)methansulfonsäurechlorid
(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₂H₅ClO₄S₂
Molecular Weight: 192.63 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052809
CAS-Nummer: 22317-89-1
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR