Benzylcarbazat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrazine, N-CBZ protected, Benzyl hydrazinecarboxylate
OR7846-500G
APOSOR7846-500GEA
128
EUR
APOSOR7846-500G
Benzylcarbazat
Benzylcarbazat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Schmelzpunkt: 65…70 °C Flammpunkt: 110 °C |
MDL:
MFCD00041890 CAS-Nummer: 5331-43-1 |