3-Brom-4-chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7862-5G
APOSOR7862-5GEA
21.9
EUR
APOSOR7862-5G
3-Brom-4-chlorbenzoesäure
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol Schmelzpunkt: 218…222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079706 CAS-Nummer: 42860-10-6 |