4-(1,7-Naphthyridin-8-ylamino)-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7866-1G
APOSOR7866-1GEA
108
EUR
APOSOR7866-1G
4-(1,7-Naphthyridin-8-ylamino)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(1,7-Naphthyridin-8-ylamino)-4-oxobutanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₁N₃O₃ Schmelzpunkt: 66…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319225 CAS-Nummer: 396682-90-9 |